Merck
809837
Sigma-Aldrich
Cholesterol-23,24,25,26,27-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C22H46O
分子量:
391.62
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥99 atom % 13C
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CCC4C(C)C[13C][13C][13C]([13C])[13C]
InChI
1S/C27H35O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,19,21-25,28H,8,10-17H2,3-5H3/t19?,21-,22?,23?,24?,25?,26-,27+/m0/s1/i1+1,2+1,6+1,7+1,18+1
InChI 密鑰
BTRNMZVPTSDZDJ-GRVFDJAVSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)