Merck
W419702
Sigma-Aldrich
Phytyl Acetate
≥95%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H42O2
CAS号:
分子量:
338.57
FEMA號碼:
4197
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.691
NACRES:
NA.21
等級
FG
Halal
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
balsam; floral; fruity
InChI
1S/C22H42O2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-22(6)23/h16,18-20H,7-15,17H2,1-6H3/b21-16+/t19-,20-/m1/s1
InChI 密鑰
JIGCTXHIECXYRJ-ILWBRPEASA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)