化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-20,22,26-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI 密鑰
OEKUSRBIIZNLHZ-DJDNIQJZSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700237P-10mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3