主要文件
Z764485
双元布里斯托加热带
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 240 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102405
NACRES:
NB.76
AC/DC 輸入
240 V (AC)
製造商/商標名
BriskHeat BWH102060LDE
參數
0-760 °C temp. range
寬度 × 長度
1 in. × 6 ft
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 随附SDC控制器兼容插头
  • 高温 Samox ® 针织和编织结构
  • 多股电阻丝增强了耐用性和灵活性
  • 双编织外护套
  • 需要温度控制器( 不包括
最高暴露温度:
BWH 系列:1400°F (760°C)
功率密度:
BWH 系列:标准:13.1 W/in2(0.020 W/mm2
:7.7 W/in2(0.012 W/mm2
宽 1.75 in (44 mm) 或更大的胶带 。
法律資訊
Samox is a registered trademark of BriskHeat Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z764485-1EA4061834791553