主要文件
Z693766
LabJaws lattice rod end connector
nickel plated
别名:
clamp holders, frame connectors
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.35
材料
nickel plated
製造商/商標名
Troemner 916126
顎容量
0-13 mm
一般說明
Holds rods firmly at 90°. Use when semi-permanent installations are required. Comes with two set screws.
法律資訊
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z693766-1EA4061833044636