主要文件
Z107174
Sigma-Aldrich
Lattice-rod clamp
die cast aluminum (alloy)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
材料
die cast aluminum (alloy)
包裝
set of 12 ea
相关类别
一般說明
Equipped with Allen screws. Assembles without dismantling the existing lattice-rod setup.
應用
For use with 1/2 in. diam. lattice rods.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)