主要文件
Z562513
LabJaws jumbo clamp holder
jaw capacity 0-21 mm , 0-83 inches, aluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
材料
aluminum
製造商/商標名
Troemner 916050
顎容量
0-21 mm , 0-83 inches
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability for heavy-duty applications. Ideal for holding clamps to lab frames or ring stands.
法律資訊
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)