主要文件
Z693731
LabJaws jumbo clamp holder
stainless steel
别名:
clamp holders, frame connectors
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
材料
stainless steel
製造商/商標名
Troemner 916357
顎容量
0-18 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability for heavy-duty applications. Ideal for holding clamps to lab frames or ring stands.
法律資訊
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z693731-1EA4061833044599