主要文件
Z511447
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 9 in.
别名:
dispensing tool
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.35
材料
stainless steel
包裝
case of 6 ea
長度
9 in.
匙末端尺寸
1 1/4 in. × 9/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
物理性質
The grade of the stainless steel used is 320.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z511447-1PAK4061833580790