主要文件
Z513342
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded ends, L 8 in. (203 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.35
材料
nickel-stainless steel
包裝
pkg of 12 ea
長度
8 in. (203 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Nickel stainless spatula with both ends rounded, each end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z513342-1PAK4061833471197