主要文件
Z225118
Sigma-Aldrich
Large lab spoon
stainless steel, L 12 in.
别名:
sampling spoon
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.35
材料
stainless steel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F36711-0012
長度
12 in.
相关类别
一般說明
Spoon (1.5 in. wide) with a flat spatula on one end (1.2 in. wide).
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)