主要文件
Z508608
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
glass
描述
With button
特點
for flask size 12 ‑ 22 L
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Ace Glass 8068-04
直徑×長度
10 mm × 690 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)