主要文件
Z512400
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 120 mm × 170 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.43
無菌
non-sterile
特點
fits flask 5 L
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
內徑 × 內徑
120 mm × 170 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z512400-1EA4061833310212