主要文件
Z136735
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.72
材料
glass
特點
for flask size 0.5 ‑ 12 L
製造商/商標名
Ace Glass 807514
直徑×長度
10 mm × 580 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z136735-1EA4061832347219