Z291803
1 of 10
Supelco
24707
2mL 标准开口样品瓶的内衬管,4.6mm 内径
27400-U
29441-U
经过认证的玻璃内衬管,适合 12×32mm 广口样品瓶(适合钳口密封、卡口和 9mm 螺纹样品瓶)
29378-U
经过认证的螺纹口样品瓶套装,12×32mm,9mm 螺纹,未组装
Z291633
12×32mm 标准螺纹自动进样器样品瓶
SU860066
Inserts for 1.5 mL large opening vials
Sigma-Aldrich
Z286028
Wilmad® NMR 管,直径 5 mm,精度型
Z291641
Z272019
Z271985
glass insert (conical with polyspring)
pkg of 100 ea
6 mm × 30 mm
0.3 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
27273
带有 PTFE/硅胶隔垫的带孔螺纹盖