主要文件
Z281379
实验室刷
Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
包裝
pkg of 4 ea
長度
36 in.
brush diam. × L
3/4 in. × 3 1/4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
耐酸、芳族和脂肪族烃、酮、乙酸乙酯、三氯乙烯和热水的刷子材料。经FDA和USDA认证的材料。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z281379-1PAK4061833352601