主要文件
Z281247
实验室刷
Micro tube, L 7 in., brush diam. × L 3/16- 1/2 in. × 3 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47131605
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 4 ea
長度
7 in.
brush diam. × L
3/16- 1/2 in. × 3 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
耐酸、芳族和脂肪族烃、酮、乙酸乙酯、三氯乙烯和热水的刷子材料。经FDA和USDA认证的材料。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5