主要文件
Z225509
Flask brush
Black nylon
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47131605
NACRES:
NB.35
一般說明
Stiff 41/2 × 13/4in. brush mounted on a preformed, plastic handle that adapts itself to the curvature of the flask. Overall L: 16 in. Fits through 24/40 joints.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6