主要文件
Z259926
Acrodisc®针头式过滤器
PTFE membrane, diam. 25 mm, pore size 1.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
材料
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌
non-sterile
特點
glass fiber prefilter
包裝
pkg of 50 ea
製造商/商標名
Gelman 4226
直徑
25 mm
容積
≤150 mL
孔徑
1.0 μm
接頭
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些为分析样品提供了高质量的过滤。HPLC 认证,以确保浸提物较低。有多种膜可供选择,以满足样品相容性要求。25 mm Acrodisc 推荐用于 5-100 mL 的样本体积。对于体积小于 10 mL 的样品,建议使用 13 mm 的尺寸。4 mm 规格适用于 2 mL 以下的样品。带鲁尔接头的 PP 外壳。
  • GHP- 亲水性 PP 膜,适用于水性和有机样品
  • GXF- 多层玻璃纤维预过滤器
  • 尼龙- 通用过滤器,不用于酸和卤化溶剂
  • PVDF- 比尼龙具有更广泛相容性的通用材料
  • PTFE- 适用于腐蚀性溶剂和有机物
  • HT Tuffryn ® -亲水性聚砜,用于极低蛋白结合应用
  • Versapor ® −非织造尼龙支撑体上的丙烯酸共聚物,用于通用过滤
適合性
适用于过滤刺激性化学物质。
法律資訊
Acrodisc is a registered trademark of Pall Corporation
Tuffryn is a registered trademark of Pall Corporation
Versapor is a registered trademark of Pall Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)