主要文件
Z215228
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
NACRES:
NB.72
製造商/商標名
Cowie
長度
500 mm
刀片直徑
80 mm
軸直徑
6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)