主要文件
Z215171
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
PTFE
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Cowie 005.255.2
長度
550 mm
刀片直徑
60 mm
軸直徑
9.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3