主要文件
Z215309
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
PTFE
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Cowie 005.465.2
長度
650 mm
刀片直徑
70 mm
軸直徑
9.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z215309-1EA4061826668092