主要文件
Z183016
Supelco
V-Vials® 血清样品瓶
volume 3 mL, mouth O.D. 20 mm, diam. × H 20 mm × 46 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
特點
closure type crimp top vial
直徑× 高度
20 mm × 46 mm
口外徑
20 mm
容積
3 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
仅有样品瓶。其材质为可高压消毒的美国药典 1 类硼硅酸盐玻璃。采用 11mm 铝质密封盖。其容积为 0.1mL,适用于标准的 GC 自动进样器。
法律資訊
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)