主要文件
27378
Supelco
透明玻璃钳口微量反应器
volume 5 mL, mouth O.D. 20 mm, O.D. × H 20 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
clear glass
特點
vial type crimp top
包裝
pkg of 12 ea
外徑 × 高度
20 mm × 61 mm
口外徑
20 mm
容積
5 mL
相容性
for use with 20mm crimp seal
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
钳口微量反应器需要 20mm 的密封件。该产品未配备此密封件。请另外订购。
这些产品的玻璃器具上没有刻度。
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
相關產品
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Youichi Shinozaki et al.
Journal of neurochemistry, 151(1), 64-78 (2019-07-07)
Methylmercury (MeHg), an environmental pollutant, causes serious damage to many organs. Effects on the CNS were initially thought to arise from MeHg acting directly on neurons, but it also has significant effects on non-neuronal cells such as microglia. Microglia, which