主要文件
Z115126
Sigma-Aldrich
V-Vials® 螺纹口样品瓶,带顶部开口瓶盖
volume 0.3 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 35 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
特點
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
直徑× 高度
13 mm × 35 mm
容積
0.3 mL
接頭
13-425 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
带刻度的。可高温高压消毒的美国药典 1 类硼硅酸盐玻璃。PTFE 表面橡胶隔垫。
腳註
Wheaton V-Vials 样品瓶的玻璃材质满足美国药典和欧洲药典有关砷和玻璃粉测试的 I 类玻璃要求。
法律資訊
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z115126-12EA4061832314266