材料
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特點
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 12 ea
直徑× 高度
13 mm × 35 mm
容積
0.3 mL
接頭
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带刻度。可高温高压消毒的美国药典 1 类硼硅酸盐玻璃。苯乙烯-丁二烯橡胶衬垫。
法律資訊
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z115053-12EA | 4061837596377 |