主要文件
Z156515
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 28/12
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
材料
stainless steel
接合處
joint: SJ28/12
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z156515-1EA4061837606656