主要文件
Z564907
Buchi® diagonal condenser, for Rotavapor® evaporators
for R210/215, glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
glass
製造商/商標名
Büchi 46988
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Condensers for R200/205 and R210/215 come with hose barbs and drain sleeve. Replacement condensers do not include stopcocks.
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)