主要文件
Z127302
Supelco
隔垫
for cap size 20 mm, PTFE/silicone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone
包裝
pkg of 100
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
与开孔顶盖和 Wheaton 样品瓶配套使用。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z127302-100EA4061832314280