主要文件
WHA10350250
Whatman® cellulose extraction thimbles
603 Cellulose thimbles, 33 x 205 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
别名:
Z696552
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104817
NACRES:
NB.43
包裝
pack of 25
製造商/商標名
Whatman 10350250
Whatman Article No. 28414703 (US reference)
寬度 × 長度
33 mm × 205 mm
厚度
1.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
其他說明
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
法律資訊
Whatman is a registered trademark of Cytiva
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)