Merck
W6756
α-酮戊二酸-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
别名:
2-氧化戊二酸-1-13C, 2-酮戊二酸-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
分子量:
147.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
等級
cGMP
同位素純度
≥99 atom % 13C
mp
114-117 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
InChI 密鑰
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)