Merck
00537
Supelco
3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-lactic acid-13C9
analytical standard
别名:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid-13C9
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C9H10O4
分子量:
191.11
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
同位素純度
≥99.0% 13C
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
137-143 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI 密鑰
JVGVDSSUAVXRDY-RIQGLZQJSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)