Merck
W487012
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dithiolane
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12S2
CAS号:
分子量:
148.29
FEMA號碼:
4870
分類程式碼代碼:
12164502
生物源
botanical
品質等級
等級
Halal
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
garlic; horseradish; onion; sulfurous
SMILES 字串
S1C(SCC1C)CC
InChI
1S/C6H12S2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
PYBVIKJOGRMFFA-UHFFFAOYSA-N
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
171.5 °F
閃點(°C)
77.5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
W487012-SAMPLE-K
W487012-100G-K
W487012-1KG-K