About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O2
CAS号:
分子量:
112.13
FEMA號碼:
4101
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
13.119
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
生物源
botanical
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
caramel; fruity
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-3-6(7)5(2)8-4/h3,5H,1-2H3
InChI 密鑰
ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
125.0 °F
閃點(°C)
51.67 °C
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W410100-1KG-K | 4061835564019 |
W410100-100G-K | 4061835515806 |
W410100-SAMPLE-K | 4061835508907 |