About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
FEMA號碼:
3539
Beilstein:
1736172
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
Flavis號碼:
1.018
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
agency
meets purity specifications of JECFA
品質等級
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
≥90%
包含
α-Tocopherol
折射率
n20/D 1.485
bp
65-66 °C/13 mmHg
密度
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; woody; tropical
SMILES 字串
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
InChI 密鑰
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.8 °F - closed cup
閃點(°C)
56 °C - closed cup