Merck
W324125
Sigma-Aldrich
三甲胺 溶液
25 wt. % in H2O, FG
别名:
N,N-二甲基甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3N
CAS号:
分子量:
59.11
FEMA號碼:
3241
Beilstein:
956566
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
11.009
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
濃度
25 wt. % in H2O
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fishy; meaty; oily
SMILES 字串
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI 密鑰
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
37.4 °F
閃點(°C)
3 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号GTIN
W324125-SAMPLE-K4061837528507
W324125-10KG-K4061837528477
W324125-1KG-K4061837528484
W324125-5KG-K4061837528491