主要文件
8.21177
Sigma-Aldrich
三甲胺
(40% solution in water) for synthesis
别名:
N,N,N-Trimethylamine, N,N-Dimethylmethanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
600 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
250 °C
效力
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-11.6 % (v/v) anhydrous substance)
pH值
13 (20 °C in H2O)
bp
30.8 °C
mp
-2 °C
轉變溫度
flash point -45 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
應用
  • Blood trimethylamine-N-oxide origins: 探索微生物介导的磷脂酰胆碱分解和小肠吸收——这对心血管疾病的药物发现具有重要意义 (Stremmel et al., 2017)。
  • Diabetes and trimethylamine N-oxide levels: 讨论全身三甲胺 N-氧化物水平与糖尿病之间的密切关联,为药物发现的潜在治疗靶点提供见解(Dambrova et al., 2016)。
  • Detection via lanthanide metal-organic framework: 使用镧系金属有机框架检测三甲胺-N-氧化物,这对于推进材料科学中的传感器技术至关重要 (Min et al., 2022)。
  • Trimethylamine N-Oxide research: 概述三甲胺 N-氧化物的作用,重点关注饮食来源和健康影响,对学术界和营养研究很有价值 (Velasquez et al., 2016)。
  • Efficient gas sensors: MoS2/SnO2 异质结在创建有效的三甲胺气体传感器中的应用,用于材料科学新传感器技术开发 (Qiao et al., 2018)。
分析報告
含量(酸量法):38.0 - 41.0 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-49.0 °F
閃點(°C)
-45 °C