Merck
W316700
Sigma-Aldrich
δ-己内酯
≥98%, FG
别名:
丁位己内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O2
CAS号:
分子量:
114.14
FEMA號碼:
3167
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
641
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
10.01
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
描述
GMO - Free
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
coconut; creamy; fruity
SMILES 字串
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
224.6 °F
閃點(°C)
107 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)