Merck
W272108
Sigma-Aldrich
4-甲基戊酸甲酯
≥97%
别名:
Methyl isocaproate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
130.18
FEMA號碼:
2721
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
322
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.432
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
139-140 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
banana; fruity; pineapple; sweet
SMILES 字串
COC(=O)CCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
KBCOVKHULBZKNY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)