Merck
489131
Sigma-Aldrich
十二烷-d26
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)10CD3
CAS号:
分子量:
196.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+26
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
InChI 密鑰
SNRUBQQJIBEYMU-DWXHPOBZSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
James E Hallett et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(8), 2071-2081 (2020-02-06)
Hard-sphere particles in nonpolar solvents are an essential tool for colloid scientists. Sterically stabilized poly(methyl methacrylate) (PMMA) particles have long been used as the exemplary hard-sphere system. However, neither the particles themselves nor the poly(12-hydroxystearic acid) (PHSA) stabilizer necessary to