Merck
176605
Sigma-Aldrich
氯苯-d5
99 atom % D
别名:
五氘代氯苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D5Cl
CAS号:
分子量:
117.59
Beilstein:
1866335
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.11
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
技術
GC/MS: suitable
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
130-130.5 °C (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI 密鑰
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯苯-5 是同位素纯度为99原子%D的氯苯的氘代衍生物。在液晶溶剂中研究了氯苯-d51HNMR(质子核磁共振)和2HNMR(氘核磁共振)光谱,以评估四极偶合常数(DQCC)和氘的不对称参数(η )。报告的值是:报告的值为:DQCC = 180(2)kHz, η = 0.06(1), DQCC = 174(2)kHz, η = 0.09(3), DQCC对位= 182(4)kHz, η对位 = 0.06(4)]。
氯苯-d5可用作热解吸/气相色谱/质谱(TD / GC / MS)分析中高分子量和低挥发性化合物的内标。
應用
可用作分析标准品。
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup
閃點(°C)
24.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The vibrational spectra of penta-deutero-chlorobenzene.
Nanney TR, et al.
Spectrochimica Acta , 21(9), 1495-1504 (1965)
Deuterium quadrupole coupling constants in chlorobenzene-4-d1 and 1, 4-diethylnylbenzene-d1, d' 1 in the liquid state.
Assink RA and Jonas J.
Journal of Magnetic Resonance, 4(3), 347-351 (1971)
Deuterium Quadrupolar Parameters from 1H and 2H NMR Spectra for Pyridine-d5, Benzonitrile-d5 and Chlorobenzene-d5 Using Liquid Crystal Solvents.
Ambrosetti R, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, A, 41(1-2), 431-435 (1986)
A study of volatile organic compounds evolved in urban waste disposal bins."
Statheropoulos M, et al.
Atmospheric Environment, 39(26), 4639-4645 (2005)
A study of volatile organic compounds evolved from the decaying human body.
Statheropoulos M, et al.
Forensic Science International, 153(2), 147-155 (2005)
Global Trade Item Number
货号GTIN
176605-5X5G-N4061837613517
176605-1G4061837613494
176605-500MG
176605-5G4061837613500