Merck
347477
Sigma-Aldrich
1,3,5-三氯苯-d3
98 atom % D
别名:
Trichlorobenzene-1,3,5-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D3Cl3
CAS号:
分子量:
184.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H/i1D,2D,3D
InChI 密鑰
XKEFYDZQGKAQCN-CBYSEHNBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
260.6 °F
閃點(°C)
127 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)