Merck
W251208
Sigma-Aldrich
丁酸香叶酯
≥95%, FCC
别名:
Butyric acid geranyl ester, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl butyrate, [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] butanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS号:
分子量:
224.34
FEMA號碼:
2512
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
274
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.048
NACRES:
NA.21
等級
Kosher
品質等級
法律遵循
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥95%
雜質
<35% citronellyl and neryl butyrates
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apple; fruity; waxy; rose; sweet
SMILES 字串
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
InChI 密鑰
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
Global Trade Item Number
货号GTIN
W251208-1KG-K4061837529467
W251208-9KG
W251208-SAMPLE
W251208-1KG
W251208-4KG
W251208-4KG-K
W251208-9KG-K4061837529474
W251208-SAMPLE-K4061837529481