Merck
W205001
Sigma-Aldrich
黄葵籽净油
FG
别名:
Hibiscus abelmoschus l. seed absolute
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2050
歐洲委員會號碼:
228n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
生物源
Hibiscus abelmoschus
品質等級
等級
FG
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
折射率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
298 °C/755 mmHg (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
musty; woody; tobacco
準備報告
提取方法:蒸馏
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)