等級
FG
Kosher
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸汽壓力
25.89 psi ( 55 °C)
5.54 psi ( 20 °C)
化驗
≥95% (GC)
形狀
liquid
濃度
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % ethanol
折射率
n20/D 1.39
bp
61-82 °C
密度
0.868 g/mL at 20 °C
0.882 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; ethereal; pungent
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI 密鑰
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
30.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
This paper provides an example of a hard-to-handle material and a look into the role of a packaging engineer.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W200344-12KG | 4061838190659 |
W200344-SAMPLE | 4061838190673 |
W200344-16.5KG | 4061836711658 |
W200344-16.5KG-K | |
W200344-2KG | 4061838190666 |