Merck
1002811
USP
乙醛
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
乙醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CHO
CAS号:
分子量:
44.05
Beilstein:
505984
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
蒸汽密度
1.52 (vs air)
蒸汽壓力
14.63 psi ( 20 °C)
API 家族
acetaldehyde
形狀
liquid
自燃溫度
365 °F
expl. lim.
60 %
製造商/商標名
USP
折射率
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI 密鑰
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
本产品由现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
應用
乙醛USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F
閃點(°C)
-40 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)