生物源
synthetic
品質等級
等級
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
meets FCC analytical specification
蒸汽密度
1.52 (vs air)
蒸汽壓力
14.63 psi ( 20 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
365 °F
expl. lim.
60 %
折射率
n20/D 1.332 (lit.)
pH值
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; pungent; ethereal
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI 密鑰
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
法律資訊
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-38.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-38.89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
This paper provides an example of a hard-to-handle material and a look into the role of a packaging engineer.