Merck
T59854
Sigma-Aldrich
1,1,2-乙烷三羧酸三乙酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
246.26
Beilstein:
1796294
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
99 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O6/c1-4-15-9(12)7-8(10(13)16-5-2)11(14)17-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)