Merck
198358
Sigma-Aldrich
双羟甲基丙二酸二乙酯
97%
别名:
Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HOCH2)2C(CO2CH2CH3)2
CAS号:
分子量:
220.22
Beilstein:
1788515
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O6/c1-3-14-7(12)9(5-10,6-11)8(13)15-4-2/h10-11H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
由缩醛、 和酮 制备 1,3-二噁烷的试剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1893-1893 (1991)
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 731-731 (1993)
Stud. Univ. Babes-Bolyai, Chem., 33, 47-47 (1988)
Chem. Abstr., 111, 96357f-96357f (1989)