Merck
75570
Sigma-Aldrich
原苯甲酸三乙酯
≥95.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C(OC2H5)3
CAS号:
分子量:
224.30
Beilstein:
645341
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
n20/D 1.472
bp
239-241 °C (lit.)
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES 字串
CCOC(OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C13H20O3/c1-4-14-13(15-5-2,16-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
206.6 °F - closed cup
閃點(°C)
97 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)